Anti-FRK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91623-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB91623-100
Anti-FRK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FRK (fyn-related kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 40
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité