Anti-SLC47A1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92295-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB92295-100
Anti-SLC47A1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC47A1 (solute carrier family 47 (multidrug and toxin extrusion), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité