Anti-14-3-3 epsilon Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3918]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92311-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB92311-100
Anti-14-3-3 epsilon Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3918]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 epsilon (14-3-3 epsilon)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3918
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité