Anti-CEND1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3738]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92318-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB92318-100
Anti-CEND1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3738]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEND1 (cell cycle exit and neuronal differentiation 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3738
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité