Anti-Alpha Fodrin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3830]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92373-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB92373-100
Anti-Alpha Fodrin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3830]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Alpha Fodrin
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3830
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité