Anti-FGG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3084]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92481-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB92481-100
Anti-FGG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3084]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGG (fibrinogen gamma chain)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3084
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité