Anti-Histone H3.3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1873]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92628-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB92628-100
Anti-Histone H3.3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1873]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Histone H3.3
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1873
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité