Anti-RFX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92670-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB92670-100
Anti-RFX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RFX3 (regulatory factor X, 3 (influences HLA class II expression))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité