Anti-SMAD5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: MMC-1-104-3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92698-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB92698-100
Anti-SMAD5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: MMC-1-104-3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD5 (SMAD family member 5)
Clonality: monoclonal
Clone: MMC-1-104-3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité