Anti-PRKAA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3051]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92701-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB92701-100
Anti-PRKAA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3051]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKAA1 (protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3051
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité