Anti-Myosin Light Chain 2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3741]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB92721-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB92721-100
Anti-Myosin Light Chain 2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3741]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Myosin Light Chain 2
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3741
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité