Anti-CCR6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0066-3L1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93086-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB93086-100
Anti-CCR6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0066-3L1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCR6 (chemokine (C-C motif) receptor 6)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0066-3L1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité