Anti-S100A4 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93283-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB93283-100
Anti-S100A4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100A4 (S100 calcium binding protein A4)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité