Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 16-10A1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93507-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB93507-50
Anti-CD80 Armenian Hamster Monoclonal Antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 16-10A1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD80 (CD80 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 16-10A1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité