Anti-IL3RA Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 6H6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93523-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB93523-50
Anti-IL3RA Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 6H6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL3RA (interleukin 3 receptor, alpha (low affinity))
Clonality: monoclonal
Clone: 6H6
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité