Anti-TNFSF11 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: IK22/5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93553-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB93553-50
Anti-TNFSF11 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: IK22/5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFSF11 (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11)
Clonality: monoclonal
Clone: IK22/5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité