Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MB19-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93562-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB93562-50
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MB19-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD19 (CD19 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: MB19-1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgA
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité