Anti-FASLG Armenian Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MFL3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93566-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB93566-50
Anti-FASLG Armenian Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MFL3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FASLG (Fas ligand (TNF superfamily, member 6))
Clonality: monoclonal
Clone: MFL3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité