Anti-ENG Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MJ7/18]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93567-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB93567-50
Anti-ENG Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MJ7/18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENG (endoglin)
Clonality: monoclonal
Clone: MJ7/18
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité