Anti-PDCD1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: RMP1-30]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93579-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB93579-50
Anti-PDCD1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: RMP1-30]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDCD1 (programmed cell death 1)
Clonality: monoclonal
Clone: RMP1-30
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité