Anti-Uroplakin III Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP73]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB93721-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB93721-100
Anti-Uroplakin III Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP73]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Uroplakin III
Clonality: monoclonal
Clone: SP73
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité