Anti-KCNT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S3-26]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB94578-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB94578-100
Anti-KCNT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S3-26]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCNT1 (potassium channel, subfamily T, member 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: S3-26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité