Anti-TRPV3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S15-39]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB94582-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB94582-100
Anti-TRPV3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S15-39]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRPV3 (transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: S15-39
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité