Anti-KCNMB3 Mouse monoclonal antibody [clone: S40B-18]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB94590-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB94590-100
Anti-KCNMB3 Mouse monoclonal antibody [clone: S40B-18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCNMB3 (potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M beta member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: S40B-18
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité