Anti-SLC25A19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95198-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB95198-100
Anti-SLC25A19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC25A19 (solute carrier family 25 (mitochondrial thiamine pyrophosphate carrier), member 19)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité