Anti-SELL Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin)/Cy5® [clone: DREG-56]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95540-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB95540-50
Anti-SELL Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin)/Cy5® [clone: DREG-56]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SELL (selectin L)
Clonality: monoclonal
Clone: DREG-56
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité