Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: CB-CALLA]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95543-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB95543-50
Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: CB-CALLA]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MME (membrane metallo-endopeptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: CB-CALLA
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité