Anti-ITGB4 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 439-9B]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95584-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB95584-50
Anti-ITGB4 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 439-9B]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB4 (integrin, beta 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 439-9B
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité