Anti-TCR alpha + TCR beta Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: IP26]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95648-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB95648-100
Anti-TCR alpha + TCR beta Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: IP26]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCR alpha + TCR beta
Clonality: monoclonal
Clone: IP26
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité