Anti-GM-CSF Receptor alpha Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 4H1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95681-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB95681-100
Anti-GM-CSF Receptor alpha Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 4H1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GM-CSF Receptor alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 4H1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité