Anti-CD8B Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: H35-17.2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95773-50EA 245 EUR InStock
ABCAAB95773-50
Anti-CD8B Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: H35-17.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD8B (CD8b molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: H35-17.2
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité