Anti-Lgl1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 4D11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95802-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB95802-100
Anti-Lgl1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 4D11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lgl1
Clonality: monoclonal
Clone: 4D11
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité