Anti-CD244 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 244F4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95807-50EA 305 EUR InStock
ABCAAB95807-50
Anti-CD244 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 244F4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD244 (CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4)
Clonality: monoclonal
Clone: 244F4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité