Anti-NSFL1C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB95963-50EA 480 EUR InStock
ABCAAB95963-50
Anti-NSFL1C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NSFL1C (NSFL1 (p97) cofactor (p47))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité