Anti-DCTN1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB96004-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB96004-50
Anti-DCTN1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DCTN1 (dynactin 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité