Anti-SF3B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB96683-50EA 575 EUR InStock
ABCAAB96683-50
Anti-SF3B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SF3B3 (splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité