Anti-PADI4 / PAD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB96758-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB96758-50
Anti-PADI4 / PAD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PADI4 / PAD4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité