Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB96987-500EA 280 EUR InStock
ABCAAB96987-500
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité