Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB97181-1EA 0 EUR InStock
ABCAAB97181-1
Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: Rat IgA
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité