Anti-SIGLEC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB97426-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB97426-50
Anti-SIGLEC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGLEC5 (sialic acid binding Ig-like lectin 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité