Anti-RAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB97732-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB97732-100
Anti-RAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAC1 (ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité