Anti-IgG1 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB98691-500EA 280 EUR InStock
ABCAAB98691-500
Anti-IgG1 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité