Anti-RPS6KA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB99412-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB99412-100
Anti-RPS6KA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPS6KA5 (ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité