Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody [clone: JDC-10] (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB99760-250EA 425 EUR InStock
ABCAAB99760-250
Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody [clone: JDC-10] (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone: JDC-10
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité