Anti-IgG2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB99777-250EA 410 EUR InStock
ABCAAB99777-250
Anti-IgG2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG2
Clonality: Monoclonal
Clone: 31-7-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité