Anti-IgG4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6023] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB99815-250EA 425 EUR InStock
ABCAAB99815-250
Anti-IgG4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6023] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6023
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité