Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody (SureLight® APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB99897-100EA 425 EUR InStock
ABCAAB99897-100
Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody (SureLight® APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: SureLight® Allophycocyanin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité