Anti-IRX5 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB100939-200EA 445 EUR InStock
ABCAAB100939-200
Anti-IRX5 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IRX5 (iroquois homeobox 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité