Anti-EVI2B Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-216]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB101040-50EA 305 EUR InStock
ABCAAB101040-50
Anti-EVI2B Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-216]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EVI2B (ecotropic viral integration site 2B)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-216
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité