Anti-Cre recombinase Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: DF6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB101071-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB101071-100
Anti-Cre recombinase Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: DF6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cre recombinase
Clonality: monoclonal
Clone: DF6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité